Documenti fondamentali
ENAH3035D7F9
Enamine
3-amino-1-(4-bromophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.11
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-1-(4-bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O/c11-7-1-3-8(4-2-7)13-6-5-9(12)10(13)14/h1-4,9H,5-6,12H2
InChI
VYBOJUGFCIEGAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3271848
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3271848
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)