ENAH3035D63B
Enamine
2-(oxan-4-yl)butan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1-butanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-2-8(7-10)9-3-5-11-6-4-9/h8-9H,2-7,10H2,1H3
InChI
JEBSQRAXFGRZSH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2959237
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2959237
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)