Documenti fondamentali
ENAH3035D28D
Enamine
4-bromo-2,5-dimethylpyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.04
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-2,5-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-3-8-5(2)9-6(4)7/h3H,1-2H3
InChI
UUAFIRXPEOPWKI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747227
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747227
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)