Documenti fondamentali
ENAH3035CFF2
Enamine
6,6-dimethylcyclohex-2-en-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.18
Numero MDL:
Iupac Name
6,6-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C8H12O/c1-8(2)6-4-3-5-7(8)9/h3,5H,4,6H2,1-2H3
InChI
KEYIROCHSRBPLS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254458
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)