Documenti fondamentali
ENAH3035CC38
Enamine
2-hydrazinylpyridine-4-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.14
Numero MDL:
Iupac Name
2-hydrazinoisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-4-5-1-2-9-6(3-5)10-8/h1-3H,8H2,(H,9,10)
InChI
PMRMKCHJLLVOQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39048