Documenti fondamentali
ENAH3035CB87
Enamine
2-(cyclopent-3-en-1-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.16
Numero MDL:
Punto di fusione
51-52
Iupac Name
2-(cyclopent-3-en-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1-2,6H,3-5H2,(H,8,9)
InChI
HNUKIQPNVRSFQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156346
Melting Point
51-52
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156346
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)