Documenti fondamentali
ENAH2C5587CF
Enamine
(4-chlorophenyl)[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.69
Numero MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H10ClF4N/c15-10-4-1-8(2-5-10)13(20)11-7-9(14(17,18)19)3-6-12(11)16/h1-7,13H,20H2
InChI
GCDVATLEZDLOSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487619
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487619
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)