Documenti fondamentali
ENAH2C5586FC
Enamine
2-aminobicyclo[4.1.0]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.66
Numero MDL:
Iupac Name
2-aminobicyclo[4.1.0]heptane-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c9-8(7(10)11)3-1-2-5-4-6(5)8;/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11);1H
InChI
DGNYUJPTJLZQPC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487200
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487200
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)