Documenti fondamentali
ENAH2C5586D7
Enamine
N-(5-acetamidopentyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Numero MDL:
Punto di fusione
127-128
Iupac Name
N,N'-(pentane-1,5-diyl)diacetamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O2/c1-8(12)10-6-4-3-5-7-11-9(2)13/h3-7H2,1-2H3,(H,10,12)(H,11,13)
InChI
FQKKPLXFGDCBJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488731
Melting Point
127-128
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488731
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)