ENAH2C55858B
Enamine
[3-(trifluoromethyl)cyclobutyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3-(trifluoromethyl)cyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-1-4(2-5)3-10;/h4-5H,1-3,10H2;1H
InChI
XPDOZYREYHFKQB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488607
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488607
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)