Documenti fondamentali
ENAH2C55821D
Enamine
(4-chloro-2-methoxyphenyl)(4-chlorophenyl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.17
Numero MDL:
Iupac Name
(4-chloro-2-methoxyphenyl)(4-chlorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H13Cl2NO/c1-18-13-8-11(16)6-7-12(13)14(17)9-2-4-10(15)5-3-9/h2-8,14H,17H2,1H3
InChI
ANOZOYPFRUWWHG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478628
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478628
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)