Documenti fondamentali
ENAH2C557FED
Enamine
{2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-1-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.65
Numero MDL:
Iupac Name
((1R,5S)-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c8-4-7-3-6(9-5-7)1-2-10-7;/h6H,1-5,8H2;1H
InChI
IIYORKPADXMPIT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481918
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481918
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)