Documenti fondamentali
ENAH2C557FB3
Enamine
rac-[(1R,3S)-2,2-difluoro-3-methylcyclopropyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.59
Numero MDL:
Iupac Name
((1S,3R)-2,2-difluoro-3-methylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9F2N.ClH/c1-3-4(2-8)5(3,6)7;/h3-4H,2,8H2,1H3;1H/t3-,4-;/m1./s1
InChI
WWWSQDQYFBWIDR-VKKIDBQXSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481084
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481084
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)