Documenti fondamentali
ENAH2C557CD4
Enamine
(6-chloropyridin-3-yl)(imino)methyl-lambda6-sulfanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.65
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloro-S-methylenepyridine-3-sulfinamide
Inchi Code
1S/C6H7ClN2OS/c1-11(8,10)5-2-3-6(7)9-4-5/h2-4H,1H2,(H2,8,10)
InChI
CCPAZXWZXXUPQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474098
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474098
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)