Documenti fondamentali
ENAH2C557BCC
Enamine
(2S)-2,3-dimethoxypropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.66
Numero MDL:
Iupac Name
(S)-2,3-dimethoxypropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H11ClO4S/c1-9-3-5(10-2)4-11(6,7)8/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI
NZRWKUFLBBONMX-YFKPBYRVSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476880
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476880
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)