Documenti fondamentali
ENAH2C557B62
Enamine
1-(1H-pyrazol-4-yl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.12
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1H-pyrazol-4-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c1-3-11(4-2-8-1)7-5-9-10-6-7;;/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10);2*1H
InChI
MCLYAAHDMXBFGF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474932
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474932
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)