Documenti fondamentali
ENAH2C557B06
Enamine
2-(5-bromo-2-chloro-4-methylphenyl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.52
Numero MDL:
Iupac Name
2-(5-bromo-2-chloro-4-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H7BrClN/c1-6-4-9(11)7(2-3-12)5-8(6)10/h4-5H,2H2,1H3
InChI
BKCZGGDBZVLXOT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474587
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474587
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)