ENAH2C557678
Enamine
3-bromo-2-chloro-5-(2-nitroprop-1-en-1-yl)thiophene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.54
Iupac Name
(E)-3-bromo-2-chloro-5-(2-nitroprop-1-en-1-yl)thiophene
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2S/c1-4(10(11)12)2-5-3-6(8)7(9)13-5/h2-3H,1H3/b4-2+
InChI
RUPPCELDZDHUQR-DUXPYHPUSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3347056
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3347056
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)