Documenti fondamentali
ENAH2C557595
Enamine
2-(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-7-6-11-13-8-9-14(11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9H,6-7,12H2
InChI
ZQHNGYLHCJPTGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2664938
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2664938
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)