Documenti fondamentali
ENAH2C55737C
Enamine
dimethoxy-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.23
Numero MDL:
Iupac Name
5,7-dimethoxythiazolo[4,5-d]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8N4O2S/c1-12-5-3-4(9-6(8)14-3)10-7(11-5)13-2/h1-2H3,(H2,8,9,10,11)
InChI
WUMNAEJKTXNASL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009750
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009750
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)