ENAH2C557353
Enamine
3-[(4-iodophenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-[(4-iodophenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11IO3/c15-12-4-6-13(7-5-12)18-9-10-2-1-3-11(8-10)14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI
NJIXMABUNWZLTF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009661
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009661
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)