Documenti fondamentali
ENAH2C55729D
Enamine
2-oxaspiro[5.5]undecan-5-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.73
Numero MDL:
Iupac Name
2-oxaspiro[5.5]undecan-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO.ClH/c11-9-4-7-12-8-10(9)5-2-1-3-6-10;/h9H,1-8,11H2;1H
InChI
LMPAEVXMVOVKDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009025
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009025
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)