ENAH2C5571D5
Enamine
3-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-one
About This Item
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)cyclopentan-1-one
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)4-1-2-5(10)3-4/h4H,1-3H2
InChI
MZZAJOGAKVUGAB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704652
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1704652
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)