ENAH2C55706F
Enamine
6-chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
About This Item
Iupac Name
6-chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
Inchi Code
1S/C6H4ClIN4/c7-3-2-12-4(8)1-10-6(12)5(9)11-3/h1-2H,(H2,9,11)
InChI
YYMPIGTXUZEOLA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725197
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725197
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)