Documenti fondamentali
ENAH2C5568D5
Enamine
3-chloro-4-methyl-5-propyl-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.62
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-methyl-5-propyl-4H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C6H10ClN3/c1-3-4-5-8-9-6(7)10(5)2/h3-4H2,1-2H3
InChI
MQBMDKMULWTQPI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1253618
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1253618
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)