Documenti fondamentali
ENAH2C5568B5
Enamine
N-methyl-3-(pyridin-4-yl)cyclobutan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl-3-(pyridin-4-yl)cyclobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-11-10-6-9(7-10)8-2-4-12-5-3-8/h2-5,9-11H,6-7H2,1H3
InChI
JZKAHOQVWSVYAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1243463
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1243463
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)