Documenti fondamentali
ENAH2C556057
Enamine
3-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.05
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H2BrF3OS/c7-3-1-5(6(8,9)10)12-4(3)2-11/h1-2H
InChI
ZIDYTZNNZQLSAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317804
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317804
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)