Documenti fondamentali
ENAH2C555F02
Enamine
2-(1-acetyl-3-hydroxypiperidin-3-yl)acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-acetyl-3-hydroxypiperidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-7(11)10-4-2-3-9(14,6-10)5-8(12)13/h14H,2-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI
JOKPYLIGYLNWFU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259063
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259063
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)