Documenti fondamentali
ENAH2C555EE3
Enamine
4-chloro-2-methoxy-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.61
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-methoxythiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H4ClNO3S/c1-10-5-7-3(6)2(11-5)4(8)9/h1H3,(H,8,9)
InChI
STGBSHLQPPTGRU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250225
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250225
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)