Documenti fondamentali
ENAH11E41441
Enamine
(3S)-3-methoxypyrrolidine-1-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.6
Numero MDL:
Iupac Name
(S)-3-methoxypyrrolidine-1-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H10ClNO2/c1-10-5-2-3-8(4-5)6(7)9/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI
OOCJQEKBFZXKFT-YFKPBYRVSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007969
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2007969
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)