Documenti fondamentali
ENAH11E22737
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-[4-(propan-2-yloxy)phenyl]ethan-1-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.22
Numero MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(4-isopropoxyphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H13F3O2/c1-7(2)16-9-5-3-8(4-6-9)10(15)11(12,13)14/h3-7,10,15H,1-2H3
InChI
FTKMGZZNKSHVBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932856
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1932856
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)