Documenti fondamentali
ENAH11E00D64
Enamine
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(2-isocyanoethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C7H12N2/c1-8-4-7-9-5-2-3-6-9/h2-7H2
InChI
IEGLIUHTOPMAFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1840711
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)