Documenti fondamentali
ENAH11DE568D
Enamine
2-(1,3-benzothiazol-2-yl)propanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.25
Numero MDL:
Iupac Name
2-(benzo[d]thiazol-2-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H8N2S/c1-7(6-11)10-12-8-4-2-3-5-9(8)13-10/h2-5,7H,1H3
InChI
HBFODRKNDXOVTJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1770693
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1770693
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)