Documenti fondamentali
ENAH11DD2784
Enamine
rac-methyl (3R,4R)-4-benzylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.74
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (3S,4S)-4-benzylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c1-16-13(15)12-9-14-8-11(12)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-12,14H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12-;/m1./s1
InChI
SIRLAPDXRSTWJM-MNMPKAIFSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726283
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726283
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)