Documenti fondamentali
ENAH11DD2498
Enamine
(3-aminopropyl)boronic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.39
Numero MDL:
Punto di fusione
120-125
Iupac Name
(3-aminopropyl)boronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10BNO2.ClH/c5-3-1-2-4(6)7;/h6-7H,1-3,5H2;1H
InChI
YQTBDWPUQUOUDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725148
Melting Point
120-125
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725148
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)