Documenti fondamentali
ENAH11DD1ED6
Enamine
1-amino-N-methylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.61
Numero MDL:
Iupac Name
1-amino-N-methylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c1-7-4(8)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3,(H,7,8);1H
InChI
AOKFEWFWPMUSFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722475
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722475
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)