Documenti fondamentali
ENAH11DD1C52
Enamine
(5-methoxypyrazin-2-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.16
Numero MDL:
Iupac Name
(5-methoxy-2-pyrazinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-10-6-4-8-5(2-7)3-9-6/h3-4H,2,7H2,1H3
InChI
FUWCQMCZXDHMKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720029
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720029
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)