Documenti fondamentali
ENAH11DD1C0B
Enamine
{1,4-dioxaspiro[4.4]nonan-7-yl}methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Iupac Name
(1,4-dioxaspiro[4.4]nonan-7-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c9-6-7-1-2-8(5-7)10-3-4-11-8/h7H,1-6,9H2
InChI
WXYAYVWLCURXPF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719796
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719796
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)