ENAH11DD1B63
Enamine
4-bromo-N,1-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
About This Item
Iupac Name
4-bromo-N,1-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H8BrN3.BrH/c1-7-5-4(6)3-8-9(5)2;/h3,7H,1-2H3;1H
InChI
BPWSOKSUIQCNJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719246
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719246
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)