Documenti fondamentali
ENAH11DD1ABD
Enamine
(1R,3S)-3-methoxycyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Numero MDL:
Iupac Name
(1R,3S)-3-methoxycyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(8)9/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-,6+/m1/s1
InChI
PJEAKWXFTMRJMA-RITPCOANSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718713
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718713
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)