Documenti fondamentali
ENAH11DD199A
Enamine
3-(2,2-difluorocyclopropyl)azetidine; trifluoroacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.16
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2,2-difluorocyclopropyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H9F2N.C2HF3O2/c7-6(8)1-5(6)4-2-9-3-4;3-2(4,5)1(6)7/h4-5,9H,1-3H2;(H,6,7)
InChI
UGKIVZYAKQHKJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718321
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718321
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)