Documenti fondamentali
ENAH11DD1981
Enamine
tert-butyl 1-(methylamino)cyclopropane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.7
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-(methylamino)cyclopropane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-8(2,3)12-7(11)9(10-4)5-6-9;/h10H,5-6H2,1-4H3;1H
InChI
WPCZJUPKRBKZNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717747
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717747
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)