Documenti fondamentali
ENAH11DD182E
Enamine
1-(carboxymethyl)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridin-1-ium
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-(5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)pyridin-1-ium-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c10-5-6-1-2-7(11)3-9(6)4-8(12)13/h1-3,10H,4-5H2,(H-,11,12,13)
InChI
NXPIAMKLWFQNSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716864
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716864
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)