Documenti fondamentali
ENAH11DD17FD
Enamine
2-amino-3-(1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-3-yl)alanine
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c8-6(7(10)11)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4,6,9H,3,8H2,(H,10,11)
InChI
SDMNFUKYUGGKNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716732
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716732
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)