ENAH11DD17A0
Enamine
tert-butyl N-(5-chlorothiophen-3-yl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (5-chlorothiophen-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2S/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-7(10)14-5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
InChI
VMFYCGLRWHZNPA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702733
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702733
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)