Documenti fondamentali
ENAH11DD1780
Enamine
methyl(2-methyl-3-phenylpropyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.26
Numero MDL:
Iupac Name
N,2-dimethyl-3-phenyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-10(9-12-2)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3
InChI
QAWKZRYBSNVOAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1715992
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1715992
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)