Documenti fondamentali
ENAH11DD166F
Enamine
3-butyl-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.28
Numero MDL:
Iupac Name
3-butyl-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(8H)-dione
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-3-4-6-10-9(2)14-12-11(16)7-5-8-15(12)13(10)17/h5,8H,3-4,6-7H2,1-2H3
InChI
JNJCATWQKQLXOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709256
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709256
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)