Documenti fondamentali
ENAH11DD0099
Enamine
1-isocyano-3-nitrobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.12
Numero MDL:
Iupac Name
1-isocyano-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H4N2O2/c1-8-6-3-2-4-7(5-6)9(10)11/h2-5H
InChI
YZCSJSFXYQDTCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177064
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177064
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)