Documenti fondamentali
ENAH11DCFA46
Enamine
5,8-dioxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.62
Numero MDL:
Iupac Name
5,8-dioxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-6(5-8-1)3-7-4-6;/h7H,1-5H2;1H
InChI
MOVFGZQCCWDZAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379570
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379570
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)