Documenti fondamentali
ENAH0CD4658C
Enamine
tert-butyl 5-formyl-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.34
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-formyl-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-7-14(5-4-6-14)11(9-15)10-16/h10-11H,4-9H2,1-3H3
InChI
QNEYXVJYAYFOKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709203
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709203
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)